Documents
AP506P
Sigma-Aldrich
λ
Chemicon®, from goat
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Les molécules d'anticorps sont typiquement constituées de deux chaînes légères d'immunoglobuline liées de façon covalente à une paire de chaînes lourdes. Les chaînes légères d'immunoglobuline peuvent être de deux types, désignés par les lettres grecques kappa et lambda. Les chaînes légères kappa et lambda font environ 250 acides aminés de long, pour un poids moyen d'environ 25 kDa. Le rapport entre chaînes kappa et chaînes lambda au sein de la population des immunoglobulines varie en fonction de l'espèce.
Spécificité
Reacts with human lambda light chains. Absorbed for human myeloma proteins with kappa light chains.
The antibody reacts with human lambda light chains as demonstrated by ELISA and flow cytometry.
Immunogène
Prepared from pooled antisera from goats hyperimmunized with human myeloma proteins with lambda light chains.
Épitope : Ig lambda light chain
Application
λλ&&
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires spécifiques d'un fragment
Test ELISA : 1/4 000e-1/8 000e
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Chromatographie d'affinité
Purified by affinity chromatography on pooled human Igs with lambda light chains covalently linked to agarose. En solution dans un mélange 50 % glycérol/50 % PBS à pH 7,4.
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur à une température comprise entre 2 et 8 °C en conditions stériles pendant douze mois maximum à partir de la date de réception. Pour un stockage à long terme, diviser en aliquotes et stocker à -20 °C. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Siqi Gong et al.
Antibodies (Basel, Switzerland), 11(2) (2022-06-02)
When constructing isogenic recombinant IgM-IgG pairs, we discovered that μ heavy chains strongly prefer partnering with λ light chains for optimal IgM expression in transiently cotransfected Expi293 cells. When μ chains were paired with κ light chains, IgM yields were
Jessica N Peel et al.
The Journal of clinical investigation, 134(8) (2024-03-12)
BACKGROUNDWeakly virulent environmental mycobacteria (EM) can cause severe disease in HLA-DRB1*15:02 or 16:02 adults harboring neutralizing anti-IFN-γ autoantibodies (nAIGAs). The overall prevalence of nAIGAs in the general population is unknown, as are the penetrance of nAIGAs in HLA-DRB1*15:02 or 16:02