Documents
AP120P
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgA humaine, IgG et IgM, conjugué à la HRP
Chemicon®, from goat
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'IgG, constituée de deux chaînes lourdes et de deux chaînes légères, est l'immunoglobuline la plus abondante. Chaque molécule possède deux sites de liaison à un antigène. L'IgG est divisée en 4 sous-classes : IgG1 (66 %), IgG2 (23 %), IgG3 (7 %) et IgG4 (4 %). L'IgM représente environ 10 % des immunoglobulines sériques. L'IgM (avec l'IgD) est la principale immunoglobuline exprimée à la surface des lymphocytes B. L'IgA monomère représente 5 à 15 % des immunoglobulines sériques ; l'IgA dimère, quant à elle, est localisée à la surface des muqueuses.
Spécificité
L'anticorps réagit avec les IgG, IgM et IgA humaines. Il peut également réagir avec les chaînes légères au sein d'autres immunoglobulines humaines.
Immunogène
Préparé à partir d'IgG, IgM et IgA humaines purifiées.
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Dosages immuno-enzymatiques (EIA) : dilution du 1/5 000 au 1/100 000e.
Western blotting : 1/5 000-1/200 000
Immunohistochimie : dilution du 1/500e au 1/5000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Détection de l'IgA humaine avec cet anticorps de chèvre anti-IgA humaine, IgG et IgM, conjugué à de la peroxydase de raifort (HRP) et validé en ELISA, WB et IH.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Forme physique
Produit purifié par chromatographie d'immuno-affinité en utilisant un antigène couplé à des billes d'agarose. Produit lyophilisé. Tampon constitué de phosphate de sodium 0,01 M, de NaCl 0,25 M à pH 7,6 avec 15 mg/ml de BSA. Sans conservateurs.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
À conserver sous forme lyophilisée à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum à compter de la date de réception. Après reconstitution, le produit reste stable pendant six semaines à une température comprise entre 2 et 8 °C, en solution non diluée. Reconstituer le flacon avec 2 ml d'eau distillée. Pour un stockage prolongé du produit reconstitué, ajouter le même volume de glycérol de façon à obtenir une concentration finale de 50 % de glycérol, puis conserver pendant 12 mois maximum à -20 °C en aliquotes non diluées. Remarque importante : après l'ajout du glycérol, la concentration de l'anticorps (et des sels tampons) sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale ; les dilutions de travail finales doivent donc être ajustées en conséquence. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Shin Urai et al.
Journal of neuroendocrinology, 36(6), e13395-e13395 (2024-04-18)
Anti-pituitary-specific transcription factor-1 (PIT-1) hypophysitis, a paraneoplastic syndrome resulting from an autoimmune response against PIT-1, typically manifests with undetectable levels of growth hormone (GH) and prolactin (PRL), and significantly low levels of serum thyroid-stimulating hormone (TSH) at diagnosis. These hormonal
Amit K Singh et al.
Journal of clinical virology : the official publication of the Pan American Society for Clinical Virology, 141, 104879-104879 (2021-06-22)
Highly sensitive nucleic acid amplification tests (NAATs) designed to detect SARS-CoV-2 RNA are the standard of care for the diagnosis of COVID-19. However, the accuracy of these methods for the quantitation of active virus rather than non-infectious RNA fragments that
Nancy J Andersen et al.
Journal of immunological methods, 404, 24-32 (2013-12-18)
The study was designed to determine the sensitivity and reproducibility of recovering immunoglobulin (Ig) isotypes (IgG subclasses, IgA, IgE and IgM classes) from dried blood spots (DBS), a methodologic subcomponent of the Upstate KIDS Study. A multiplexed Luminex assay was
Robert Root-Bernstein
Frontiers in pediatrics, 2, 85-85 (2014-09-06)
Molecular mimicry theory (MMT) suggests that epitope mimicry between pathogens and human proteins can activate autoimmune disease. Group A streptococci (GAS) mimics human cardiac myosin in rheumatic heart disease (RHD) and coxsackie viruses (CX) mimic actin in autoimmune myocarditis (AM).