AP106F
Rabbit Anti-Goat IgG Antibody, FITC conjugate
Chemicon®, from rabbit
208,00 $
About This Item
208,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
goat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
FLUOROPHORE/PROTEIN:
Approximately 7.2 mg/mg; 2.7 moles FITC per mol IgG
Immunogène
Application
Suggested dilution for most applications: 1:50-1:200
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
RECONSTITUTION:
Reconstitute to 1 mg/mL with sterile distilled water.
Stockage et stabilité
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3