AP124C
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, Cy3 conjugate
Chemicon®, from goat
Synonyme(s) :
Goat IgG Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3