AP106C
Rabbit Anti-Goat IgG Antibody, Cy3 conjugate
Chemicon®, from rabbit
323,00 $
About This Item
323,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
goat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Application
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3