Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
5 ea | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 165,00 $ |
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104909
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031613
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidermaterial
silicone
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
58 mm
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Accessoire de filtration sous vide Millipore en verre
Guide d'alignement, 47 mm, 5/pqt
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre Millipore classique en Pyrex de 47 mm, et du kit de support filtre Millipore tout Pyrex de 47 mm.
Guide d'alignement, 47 mm, 5/pqt
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre Millipore classique en Pyrex de 47 mm, et du kit de support filtre Millipore tout Pyrex de 47 mm.
Application
47 mm, 5/pqt
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description 47 mm, 5/PK | description 47 mm, For use with stainless steel screen support, Screen provided | description 25 mm, 5/PK | description 47 mm |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| material silicone | material borosilicate glass base, stainless steel screen, tubulated borosilicate glass cap | material silicone | material stainless steel screen |
| diam. 58 mm | diam. 47 mm | diam. 25 mm | diam. 47 mm |
| application(s) filtration | application(s) filtration | application(s) filtration | application(s) - |
| technique(s) vacuum filtration: suitable | technique(s) vacuum filtration: suitable | technique(s) vacuum filtration: suitable | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guide d′alignement Millipore pour filtration sous vide