MilliporeSigma
Passer à
ALIGNED25
Millipore Alignment Guide for Vacuum Filtration
25 mm, 5/PK
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
5 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
214,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104909
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031613
214,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
silicone
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
25 mm
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Millipore Glass Vacuum Filtration Accessory Product
Alignment Guide, 25 mm, 5/PK
These accessory products are designed to replace parts contained in Millipore glass vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration.
This item is an accessory part for the Millipore 25 mm Glass Microanalysis Filter Holder Kits.
Application
25 mm, 5/PK
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
XX1009002XX2004708XX1012532
description
25 mm, 5/PK
description
90 mm
description
47 mm
description
25 mm, For use with stainless steel screen support, Screen provided
material
silicone
material
PTFE-coated stainless steel screen
material
stainless steel screen
material
stainless steel screen, parylene coating (on stopper), borosilicate glass , silicone stopper
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
25 mm
diam.
90 mm
diam.
47 mm
diam.
25 mm
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
-
application(s)
filtration