ACK5010NT
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA with 10kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating His-tagged proteins.
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Fabricant/nom de marque
Amicon® Pro
Paramètres
10 mL sample volume
Technique(s)
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Longueur
12 cm (4.7 in.)
Diamètre
2.97 cm
Surface de filtration
1 cm2
Dimension de pores
10 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
95.9 °F
Point d'éclair (°C)
35.5 °C