ACK5003GS
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit GST with 3kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit GST - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating GSH-tagged proteins.
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Fabricant/nom de marque
Amicon® Pro
Paramètres
10 mL sample volume
Technique(s)
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (enrichment)
Longueur
12 cm (4.7 in.)
Diamètre
2.97 cm
Surface de filtration
1 cm2
Dimension de pores
3 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3