ABT272
Anti-SUN2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
SUN domain-containing protein 2, Protein unc-84 homolog B, Rab5-interacting protein, Rab5IP, Sad1/unc-84 protein-like 2
532,00 $
About This Item
532,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SUN2(25777)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SUN2 recombinant protein (Haque, F., et al. (2010). Journal of Biol. Chem. 285(5): 3487-3498).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected SUN2 in human foreskin fibroblasts and NIH/3T3 cells (Haque, F., et al. (2010). Journal of Biol. Chem. 285(5): 3487-3498).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SUN2 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable