ABT241
Anticorps anti-acétyl-tubuline (Lys40)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Tubulin alpha-1A chain, Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain
532,00 $
About This Item
532,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys40)
Informations sur le gène
human ... TUBA1A(7846)
Description générale
Immunogène
Application
Structure cellulaire
Cytosquelette
Qualité
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'acétyl-tubuline (Lys40) dans 10 µg de lysat de cellules HeLa traitées à la trichostatine A, mais pas dans le lysat de cellules HeLa non traitées.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable