ABT22
Anti-Endophilin-A1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
SH3-domain GRB2-like 2, bA335L15.1 (SH3-domain GRB2-like 2), Endophilin A1 BAR domain, SH3 domain protein 2A, Endophilin-1, SH3 domain-containing GRB2-like protein 2
466,00 $
About This Item
466,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Sh3Gl2(20404)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected Endophilin-A1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable