Principaux documents
648639
Sigma-Aldrich
2,4-Pentanedione, polymer-bound
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g O loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
5 G
176,00 $
176,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
176,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
176,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Réticulation
2 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: nucleophile reactive
Ampleur du marquage
2.5-3.5 mmol/g O loading
Taille des particules
100-200 mesh
Température de stockage
2-8°C
Application
Scavenges hydrazines and pimary amines.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Uwe Schoun, Josef Messinger, Nuria Merayo, Grzegorz Juszkiewicz, Andreas Kirschning
Synlett, 07, 983-986 (2003)