ABT1834
Anti-Neurexin-1
Synonyme(s) :
Neurexin I-alpha; Neurexin 1-alpha
186,00 $
About This Item
186,00 $
Produits recommandés
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Poids mol.
calculated mol wt 166.17 kDa
observed mol wt ~170 kDa
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
electron microscopy: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgY
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
-10 to -25°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Nrxn1(6262)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Neurexin-1 in Human brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Neurexin-1 in lysates from HEK293 cells and Mouse brain tissue.
Electron Microscopy: A representative lot detected Neurexin-1 in Electron Microscopy applications (Taniguchi, H. et al. (2007). J Neurosci. 27(11): 2815-2824).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Neurexin-1 in Immunofluorescence applications (Dean, C. et al. (2003). Nat Neurosci. 6, 708-716).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable