ABT179
Anticorps anti-pro-neureguline-1, isoforme liée à la membrane (anticorps NRG1)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform, Pro-NRG1, Neuregulin-1, Acetylcholine receptor-inducing activity, ARIA, Breast cancer cell differentiation factor p45, Glial growth factor, Heregulin, HRG, Neu differentiation factor, Sensory and motor neuron-der
532,00 $
About This Item
532,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NRG1(3084)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Structure cellulaire
Molécules d'adhésion (CAM)
Qualité
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la pro-neuréguline-1, isoforme liée à la membrane (NRG1), dans 10 µg de lysat de cellules PC3.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable