ABS94
Anti-MLK1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 9, Mixed lineage kinase 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP3K9(4293)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:300 dilution of this antibody detected MLK1 in colorectal adenocarcinoma tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Colorectal adenocarcinoma tissue