576883
Tin
nanopowder, <150 nm particle size (SEM), ≥99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Metallic tin, Silver Matt Powder, Tin Powder, Tin element
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% trace metals basis
Forme
nanopowder
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
<150 nm (SEM)
Point d'ébullition
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Application
- lithium ion batteries
- dye sensitized solar cells (DSSCs)
- fuel cells
- supercapacitors
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable