ABS500
Anti-CDT2 Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Denticleless protein homolog, B1- and CUL4-associated factor 2, Lethal(2) denticleless protein homolog, Retinoic acid-regulated nuclear matrix-associated protein
415,00 $
About This Item
415,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DTL(51514)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CDT2 in 10 µg of A431 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1