ABS1506
Anti-phospho-SIN1 (Thr398)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Target of rapamycin complex 2 subunit MAPKAP1, TORC2 subunit MAPKAP1, Mitogen-activated protein kinase 2-associated protein 1, Stress-activated map kinase-interacting protein 1, SAPK-interacting protein 1, mSIN1
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr398)
Informations sur le gène
human ... MAPKAP1(79109)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-SIN1 (Thr398) in lysate from L6 cells treated with IGF-1.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable