Principaux documents
AB356482
Sigma-Aldrich
Anti-mCherry
Anti-mCherry
from rabbit
Synonyme(s) :
Anticorps anti-mCherry
100 μG
530,00 $
530,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
530,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
530,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
La protéine fluorescente rouge mCherry est dérivée de DsRed, une protéine fluorescente rouge provenant des coraux disques de l'espèce Discosoma. DsRed est similaire à la GFP en termes de taille et d'autres propriétés, mais elle produit une fluorescence rouge et non verte. mCherry est une forme monomérique qui a été obtenue par de multiples cycles de mutation, de modification dirigée et de sélection évolutive. Elle présente un maximum d'excitation à 587 nm et un maximum d'émission à 610 nm, avec un rendement quantique de fluorescence de 0,22. mCherry présente une photostabilité élevée et résiste au photoblanchiment. Elle présente également une meilleure luminosité et une maturation extrêmement rapide. L'anticorps polyclonal anti-mCherry est un anticorps purifié par affinité qui reconnaît la protéine mCherry dans les cellules HEK293 transfectées avec pFin-EF1-mCherry. (réf. : Schaner, N.C. et al. (2004). Nat. Biotechnol. 22(12):1567-72; Gross, L.A. et al. (2000). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 97(22):11990-95).
Spécificité
Cet anticorps polyclonal détecte mCherry dans les cellules HEK293 transfectées avec pFin-mCherry.
Immunogène
mCherry recombinante complète, à étiquette His, provenant de Discosoma Sp. (anémone-champignon).
Épitope : inconnu
Application
Analyse par immunofluorescence : une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la présence de mCherry dans des cellules HEK293 transfectées avec le vecteur pFin-EF1-mCherry. (Avec la permission du Dr Gerry Shaw).
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter la présence de mCherry dans des cellules HEK293 transfectées avec le vecteur pFin-EF1-mCherry. (Avec la permission du Dr Gerry Shaw).
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Détectez la protéine mCherry à l'aide de cet anticorps polyclonal de lapin anti-mCherry (réf. AB356482). Il a été testé en immunofluorescence et en western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des cellules HEK293 transfectées avec le vecteur pFin-EF1-mCherry.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/2 000e de cet anticorps a permis de détecter la présence de mCherry dans 10 µg de lysat de cellules HEK293 transfectées avec le vecteur pFin-EF1-mCherry.
Description de la cible
Env. 32 kDa (poids réel) ; 26,72 kDa (poids théorique). Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans du PBS avec 0,03 % d'azoture de sodium et 50 % glycérol.
Format : purifié
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations d'utilisation : Dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées qui peuvent endommager les IgG et altérer les performances du produit.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Hao-Shan Chen et al.
Nature communications, 13(1), 3605-3605 (2022-06-24)
The cell-type-specific recording and manipulation is instrumental to disentangle causal neural mechanisms in physiology and behavior and increasingly requires intersectional control; however, current approaches are largely limited by the number of intersectional features, incompatibility of common effectors and insufficient gene
Tong Xiao et al.
Nature chemical biology, 14(7), 655-663 (2018-06-06)
The unusually high demand for metals in the brain, along with insufficient understanding of how their dysregulation contributes to neurological diseases, motivates the study of how inorganic chemistry influences neural circuitry. We now report that the transition metal copper is
Vijeta Jaiswal et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 11, 1142415-1142415 (2023-05-08)
Aedes mosquitoes transmit several pathogens including flaviviruses to humans which result in high morbidity and mortality. Owing to adaptability and climate change, these mosquito vectors are predicted to establish in new geographical areas thus exposing larger populations to the risk
Gen Li et al.
EMBO reports, 22(3), e51163-e51163 (2021-01-26)
The phagosome harboring the bacterial pathogen Legionella pneumophila is known to be enriched with phosphatidylinositol 4-phosphate (PtdIns4P), which is important for anchoring a subset of its virulence factors and potentially for signaling events implicated in the biogenesis of the Legionella-containing
Marina Capece et al.
Cell death and differentiation, 30(9), 2078-2091 (2023-08-04)
The discrimination of protein biological functions in different phases of the cell cycle is limited by the lack of experimental approaches that do not require pre-treatment with compounds affecting the cell cycle progression. Therefore, potential cycle-specific biological functions of a
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review