ABN647
Anti-Syntaphilin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Syntaphilin
479,00 $
About This Item
479,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNPH(9751)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected Syntaphilin in human brain cells.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected Syntaphilin in rat brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable