ABN212
Anti-PRCD Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Progressive rod-cone degeneration protein, PRCD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (immunogen homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRCD(768206)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Imunnohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected PRCD in mouse retina tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse retina tissue
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable