ABF128
Anti-Sharpin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Sharpin, Shank-associated RH domain-interacting protein, Shank-interacting protein-like 1, hSIPL1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SHARPIN(81858)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Sharpin in HeLa cell lysate (Li, S., et al. (2013). Nature. 242-246).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Sharpin in HOIP-null MEFs, HOIP WT MEFs or HOIP N84A/Y93A MEFs (Takiuchi, T., et al. (2014). Genes to Cells. 1-19).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Sharpin in MEFs, BMDMs, and primary keratinocytes
from WT mice (Tamiya, H., et al. (2014). J. Immunology. 192:000-000).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Sharpin in HEK293T (Tokunaga, F., et al. (2010). Nature. 471:633-636).
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Sharpin in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable