ABE551
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1, Inverted CCAAT box-binding protein of 90 kDa, Nuclear protein 95, Nuclear zinc finger protein Np95, HuNp95, hNp95, RING finger protein 106, Transcription factor ICBP90, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containi
359,00 $
About This Item
359,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
primate (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Uhrf1(530411)
dog ... Uhrf1(611463)
human ... UHRF1(29128)
pig ... Uhrf1(100511003)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable