ABE498
Anti-Lysine-specific demethylase 7 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Lysine-specific demethylase 7, JmjC domain-containing histone demethylation protein 1D
356,00 $
About This Item
356,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chimpanzee, giant panda, mouse, canine, rhesus macaque, marmoset
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... JHDM1D(80853)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Lysine-specific demethylase 7 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable