ABE496
Anti-Lysine-specific demethylase 5C Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Lysine-specific demethylase 5C, Histone demethylase JARID1C, Jumonji/ARID domain-containing protein 1C, Protein SmcX, Protein Xe169
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KDM5C(8242)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Lysine-specific demethylase 5C in human stomach tissue.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Lysine-specific demethylase 5C in 10 µg of human hippocampus tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable