ABE413
Anti-NF-E2-related factor 2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Nuclear factor erythroid 2-related factor 2, NF-E2-related factor 2, NFE2-related factor 2, HEBP1, Nuclear factor erythroid derived 2-like 2
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NFE2L2(4780)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected NF-E2 related factor 2 in cells untreated and treated with hydrogen peroxide (Note: Cytoplasmic staining is increased under oxidative stress.).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NF-E2 related factor 2 in 10 µg of Ramos cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Ramos cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable