ABE327
Anti-Histone H2A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone H2A type 1, H2A.1, Histone H2A/p
669,00 $
About This Item
669,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HIST1H2AG(8969)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Histone H2A on 10 µg of HeLa acid extract and recombinant histone proteins.
Description de la cible
Remarque sur l'analyse
HeLa acid extract and recombinant histone proteins
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable