ABE30
Anti-RNA polymerase II subunit B1 Antibody, clone 4F8
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A, 220kDa, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase II
426,00 $
About This Item
426,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POLR2B(5431)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RNA polymerase II subunit B1 on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa nuclear extract
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable