MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Principaux documents
ABE2075
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-TERT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Telomerase reverse transcriptase, hEST2, hTRT, Telomerase-associated protein 2, Telomerase catalytic subunit, TP2
100 μG
560,00 $
560,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
560,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
560,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TERT(7015)
Description générale
La transcriptase inverse de la télomérase (EC 2.7.7.49 ; UniProt O14746 ; également connue comme hEST2, hTRT, protéine associée à la télomérase 2, sous-unité catalytique de la télomérase ou TP2) est codée par le gène TERT (aussi appelé CMM9, DKCA2, DKCB4, EST2, PFBMFT1, TCS1 ou TRT) (identifiant du gène : ID 7015) chez l'être humain. La transcriptase inverse de la télomérase (TERT) est la sous-unité catalytique de la télomérase responsable de l'addition des répétitions TTAGGG aux extrémités des chromosomes (télomères). Les cellules avec peu ou pas d'expression de la télomérase perdent les répétitions télomères lors de la division cellulaire, entraînant à terme une sénescence cellulaire. La plupart des cellules cancéreuses, des cellules germinales et des cellules souches embryonnaires expriment un haut niveau de télomérase, contribuant ainsi à la pluripotence et à l'immortalité. En plus de sa fonction d'entretien des télomères, la télomérase joue également un rôle essentiel dans la résistance cellulaire contre les dommages à l'ADN et à l'apoptose qui s'ensuit. La plupart des cellules cancéreuses ont une forte capacité de prolifération et expriment un haut niveau d'activité télomérase nucléaire. Les recherches indiquent que TERT passe du noyau à la mitochondrie lors de l'induction d'un stress oxydatif dans les cellules cancéreuses. La localisation mitochondriale de TERT aide à éviter les dommages à l'ADN en réduisant les espèces réactives de l'oxygène (ERO) mitochondriales, ce qui explique la forte résistance au stress, en particulier dans la population des cellules souches cancéreuses (CSC). Après exposition au H2O2 ou aux rayonnements gamma, les cellules cancéreuses capables d'exclure TERT du noyau présentent peu ou pas de dommages à l'ADN, tandis que le maintien de TERT dans le noyau entraîne d'importants dommages à l'ADN.
Spécificité
Cet anticorps polyclonal cible une séquence située au niveau de l'extrémité de l'extension C-terminale (CTE) présente dans les isoformes épissées 1 et 3 de hTERT répertoriées par UniProt (O14746), mais pas dans les isoformes 2 et 4.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à la KLH correspondant à une séquence de la région de l'extension C-terminale de la protéine TERT humaine.
Épitope : Extension C-terminale (CTE).
Application
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/200e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine TERT dans des cellules A431, HeLa, HUVEC et NIH/3T3.
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/250e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine TERT dans des coupes de tissus de cortex cérébral humain, de pancréas humain et de testicule de rat.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'utilisation de cet anticorps anti-TERT a été validée en immunocytochimie, immunohistochimie et western blotting pour la détection de TERT.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : une concentration de 1,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter TERT dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 150 kDa. Poids théorique (calculé) : 127,0/120,0 kDa (isoformes humaines 1/3).
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xinrui Zhao et al.
Redox biology, 20, 427-441 (2018-11-13)
Bromodomain PHD finger transcription factor (BPTF), a core subunit of nucleosome-remodeling factor (NURF) complex, plays an important role in chromatin remodeling. However, its precise function and molecular mechanism involved in hepatocellular carcinoma (HCC) growth are still poorly defined. Here, we
Chaoliang Diao et al.
Molecular oncology, 15(4), 1180-1202 (2020-12-12)
Human telomerase reverse transcriptase (hTERT) plays an extremely important role in cancer initiation and development, including colorectal cancer (CRC). However, the precise upstream regulatory mechanisms of hTERT in different cancer types remain poorly understood. Here, we uncovered the candidate transcriptional
Balkan Sahin et al.
Cureus, 13(5), e15342-e15342 (2021-07-09)
Over 200 human telomerase reverse transcriptase (hTERT) polymorphism combinations have been implicated in the development of cancer. This study aimed to evaluate hTERT mutations in meningioma tissue and its association with meningioma. A total of 90 patients who underwent surgery
Qian Zhang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(3), 4178-4188 (2020-01-18)
Telomerase plays a pivotal role in tumorigenesis by maintaining telomere homeostasis, a hallmark of cancer. However, the mechanisms by which telomerase is reactivated or upregulated during tumorigenesis remain incompletely understood. Here, we report that the Hippo pathway effector Yes-associated protein
Sophie Bartsch et al.
Cancers, 13(16) (2021-08-28)
The human telomerase is a key factor during tumorigenesis in prostate cancer (PCa). The androgen receptor (AR) is a key drug target controlling PCa growth and regulates hTERT expression, but is described to either inhibit or to activate. Here, we