ABE184
Anti-Fox2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
RNA binding protein fox-1 homolog 2, Fox-1 homolog B, Fox-1 homolog Fxh, Hexaribonucleotide-binding protein 2, RNA-binding motif protein 9, RNA-binding protein 9
517,00 $
About This Item
517,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RBFOX2(23543)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected Fox2 in A431 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualité
Western Blot Analysis: 50 ng/mL of this antibody detected Fox2 in 10 µg of C2C12 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
C2C12 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable