ABE1462
Anticorps anti-phospho LSD1 (Ser 112)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Lysine-specific histone demethylase 1A, Ser 112 phosphorylated, BRAF35-HDAC complex protein BHC110, Ser 112 phosphorylated, Flavin-containing amine oxidase domain-containing protein 2, Ser 112 phosphorylated
523,00 $
About This Item
523,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer112 )
Informations sur le gène
human ... KDM1A(23028)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter l'induction de la phosphorylation de la LSD1 humaine exprimée de manière exogène lors d'un traitement au PMA de transfectants HEK293T affamés pendant 24 heures. La LSD1 phosphorylée a été détectée dans la fraction nucléaire – mais pas dans la fraction cytosolique – et le traitement concomitant par l'inhibiteur de PKC Go 6976 (réf. 365250) a empêché la phosphorylation de la LSD1 induite par le PMA [Nam, H.J., et al. (2014). Mol. Cell 53:791-805].
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter une phosphorylation de LSD1 dépendante du temps dans des extraits de foie de souris maintenus dans un cycle continu d'obscurité. Des extraits nucléaires de cellules MEF à différents moments après induction de la transcription du gène circadien par un traitement à la dexaméthasone ont aussi fait apparaître une oscillation de type circadien du niveau de phosphorylation de la LSD1 [Nam, H.J., et al. (2014). Mol. Cell 53:791-805].
Qualité
Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la phosphorylation induite par PMA de LSD1 humaine exprimée de manière exogène chez des transfectants HEK293T affamés pendant 24 heures. Le traitement de la membrane à la phosphatase lambda avant le test par l'anticorps a complètement aboli la détection de la bande cible.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable