Documents
ABE1402
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-LHX2
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
LIM/homeobox protein Lhx2, Homeobox protein LH-2, LIM homeobox protein, LHX2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Lhx2(16870)
Description générale
La protéine LIM/homéodomaine Lhx2 (UniProt : Q9Z0S2 ; Homeobox protein LH-2, LIM homeo box protein 2, Lim2) est codée par le gène Lhx2 (Gene ID : 16870) chez les espèces murines. La protéine Lhx2 est un facteur de transcription qui joue un rôle important dans la régulation du comportement des cellules progénitrices impliquées dans le déroulement du cycle pileux et dans le développement de l'œil, du prosencéphale, des membres ainsi que des systèmes hématopoïétique, olfactif et pituitaire. La protéine Lhx2 s'avère réguler un grand nombre de gènes signatures des cellules souches du follicule pileux (HF-SC) ainsi que des molécules du cytosquelette et des molécules d'adhésion à l'intérieur de la niche où les HF-SC forment une couche unique de cellules épithéliales quiescentes et polarisées. Un déficit en Lhx2 provoque une alopécie, car la niche ne peut plus ancrer son poil ni assurer le bon comportement de ses cellules souches du fait d'une importante perturbation de la polarisation des HF-SC et de l'architecture de la niche.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la protéine LHX2 de souris.
Application
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif a permis de détecter une immunoréactivité pour la protéine Lhx2, par immunohistochimie en fluorescence, sur des cryocoupes fixées au paraformaldéhyde et incluses en OCT de peau du dos de souris de type sauvage, mais dont le gène Lhx2 n'a pas été inactivé, à divers stades de développement, notamment les stades E16.5, P0, P30 et la deuxième phase télogène [Folgueras, A. R. et al. (2013). Cell Stem Cell. 13(3):314-327].
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine : Un lot représentatif a permis de détecter les régions promotrice et amplificatrice du gène Lhx2 sur des cellules de peau α6hi/CD34+ enrichies en cellules souches du follicule pileux (HF-SC) de souris à la deuxième phase télogène du développement [Folgueras, A. R. et al. (2013). Cell Stem Cell. 13(3):314-327].
Analyse par séquençage après immunoprécipitation de la chromatine : Un lot représentatif a permis de détecter les régions promotrice et amplificatrice du gène Lhx2 par séquençage pangénomique après immunoprécipitation de la chromatine sur des cellules de peau α6hi/CD34+ enrichies en cellules souches du follicule pileux (HF-SC) de souris à la deuxième phase télogène du développement [Folgueras, A. R. et al. (2013). Cell Stem Cell. 13(3):314-327].
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif (dilution au 1/1000e) a permis de détecter une immunoréactivité pour la protéine Lhx2 dans des échantillons de peau humaine, par immunohistochimie en fluorescence, avec des cryocoupes fixées au paraformaldéhyde et incluses en OCT (données aimablement fournies par Dr Elaine Fuchs, Howard Hughes Medical Institute, The Rockefeller University).
Cet anticorps anti-LHX2 est validé pour une utilisation en western blotting, en immunofluorescence, en séquençage après immunoprécipitation de la chromatine et en immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) pour la détection de la protéine LHX2.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Récepteurs nucléaires
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de kératinocytes K14rtTA-LHX2-TRE murins
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/5000e de cet anticorps a permis de détecter l'expression de la protéine LHX2 induite par la doxycycline dans 10 µg de lysat de kératinocytes K14rtTA-LHX2-TRE murins.
Description de la cible
Poids réel : ~48 kDa. La taille de la bande cible est plus importante que le poids moléculaire théorique de 44,4 kDa, en raison de la glycosylation post-traductionnelle. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Non purifié
Sérum polyclonal de lapin contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées qui peuvent endommager les IgG et altérer les performances du produit.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Alina Stegemann et al.
Nature neuroscience, 26(5), 820-829 (2023-04-07)
A painful episode can lead to a life-long increase in an individual's experience of pain. Fearful anticipation of imminent pain could play a role in this phenomenon, but the neurobiological underpinnings are unclear because fear can both suppress and enhance
Anna Welle et al.
Glia, 69(9), 2160-2177 (2021-05-25)
Astrocytes from the cerebral cortex (CTX) and cerebellum (CB) share basic molecular programs, but also form distinct spatial and functional subtypes. The regulatory epigenetic layers controlling such regional diversity have not been comprehensively investigated so far. Here, we present an
Varun Suresh et al.
PLoS genetics, 19(8), e1010874-e1010874 (2023-08-18)
In the mammalian cerebral cortex, the hippocampal primordium (Hcp) occupies a discrete position in the dorsal telencephalic neuroepithelium adjacent to the neocortical primordium (Ncp). We examined transcriptomic and chromatin-level features that distinguish the Hcp from the Ncp in the mouse
Bianca M Lupan et al.
Development (Cambridge, England), 150(10) (2023-05-04)
Mutations in components of the exon junction complex (EJC) are associated with neurodevelopment and disease. In particular, reduced levels of the RNA helicase EIF4A3 cause Richieri-Costa-Pereira syndrome (RCPS) and copy number variations are linked to intellectual disability. Consistent with this
Katherine S Matho et al.
Nature, 598(7879), 182-187 (2021-10-08)
Diverse types of glutamatergic pyramidal neurons mediate the myriad processing streams and output channels of the cerebral cortex1,2, yet all derive from neural progenitors of the embryonic dorsal telencephalon3,4. Here we establish genetic strategies and tools for dissecting and fate-mapping