ABE1361
Anti-NuMA1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Nuclear mitotic apparatus protein 1, NuMA protein, SP-H antigen
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NUMA1(4926)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Chromatin Biology
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected NuMA1 in a A431 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2