ABE1338
Anti-METTL14 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
N6-adenosine-methyltransferase subunit METTL14, m6A methyltransferase METTL14, Methyltransferase-like protein 14
529,00 $
About This Item
529,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... METTL14(57721)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected METTL14 in 10 µg of Raji nuclear extract.
Description de la cible
Autres remarques
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable