Documents
ABC934
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur de la laminine
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
40S ribosomal protein SA, 37 kDa laminin receptor precursor, 37/67 kDa laminin receptor, 37LRP, 67 kDa laminin receptor, 67LR, Colon carcinoma laminin-binding protein, Laminin-binding protein precursor p40, LamR, LBP/p40, LRP/LR, Laminin receptor 1, Mult
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
zebrafish (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPSA(3921)
Description générale
La protéine ribosomique 40S SA (UniProt P08865 ; aussi connue sous les noms de précurseur du récepteur de la laminine de 37 kDa, récepteur de la laminine de 37/67 kDa, 37LRP, récepteur de la laminine de 67 kDa, 67LR, protéine de liaison à la laminine du carcinome du côlon, précurseur de la protéine de liaison à la laminine p40, LamR, LBP/p40, LRP/LR, récepteur de la laminine 1, protéine associée à la résistance multidrogue MGr1-Ag, ou NEM/1CHD4) est codée par le gène RPSA (aussi appelé LAMBR, ou LAMR1) (identifiant du gène : 3921) chez l'homme. Le récepteur de la laminine de 37 kDa/67 kD (LRP/LR) ou protéine ribosomique SA (RPSA) est une protéine hautement conservée qui médie diverses fonctions physiologiques et pathologiques à la surface des cellules, dans le cytosol, dans le complexe ribosomique 40S, ainsi que dans les complexes associés à l'histone, à la chromatine et à la membrane au sein du noyau. En tant que glycoprotéine de la surface cellulaire non du type intégrine, LRP/LR interagit avec de nombreuses protéines de la matrice extracellulaire en plus de son ligand primaire la laminine-1, médie des processus cellulaires cruciaux tels que l'adhérence, la migration, la prolifération et la différenciation cellulaires, et facilite l'internalisation des protéines virales, des protéines infectieuses et des protéines prions non infectieuses. La protéine PRSA est produite sous la forme d'une protéine précurseur de 37 kDa (37LRP), puis une partie de 37LRP migre vers la surface des cellules et mature, par dimérisation et/ou modification post-traductionnelle, pour donner le récepteur de haute affinité de 67 kDa (67LR) de la laminine et d'autres substrats comme l'élastine et le collagène. Une forme de 120 kDa de la protéine, avec des caractéristiques moléculaires encore non identifiées en relation avec 37LRP, a aussi été décrite. De plus, 37LRP peut former un hétérodimère avec la galectine-3 (Gal-3), aussi dénommée protéine de liaison à la laminine humaine de 31 kDa (HLBP31). L'hétérodimère 37LRP–Gal-3 est distinct de celui contenant 67LR, qui existe aussi dans les cellules Neuro 2a (N2a) n'exprimant pas Gal-3.
Spécificité
Cet anticorps polyclonal détecte les formes de 37, 67 et 120 kDa du récepteur de la laminine en ciblant une séquence se trouvant dans la région entre le domaine d'interaction avec PPP1R16B et le domaine de liaison à la laminine.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à une séquence se trouvant dans la région entre le domaine d'interaction avec PPP1R16B et le domaine de liaison à la laminine du récepteur de la laminine humain.
Épitope : Région entre le domaine d'interaction avec PPP1R16B et le domaine de liaison à la laminine.
Application
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter le récepteur de la laminine dans 10 µg de lysat de cellules NIH/3T3.
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/250e d'un lot représentatif a permis de détecter le récepteur de la laminine dans des cellules A431, HeLa, HepG2 et NIH/3T3.
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
L'utilisation de cet anticorps anti-récepteur de la laminine a été validée en western blotting et immunocytochimie pour la détection du récepteur de la laminine.
Sous-domaine de recherche
Molécules d'adhésion (CAM)
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter le récepteur de la laminine dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Description de la cible
~37/40 kDa (poids observé). Des formes de ~67 kDa et ~120 kDa ont aussi été observées durant une exposition prolongée. La taille des bandes cibles apparaît plus grande que le poids moléculaire calculé, qui est de 32,73 kDa (après retrait de Met1), en raison d'une modification post-traductionnelle (Butò, S., et al. (1998). J. Cell Biochem. 69(3):244-251).
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Susanne Bürger et al.
International journal of molecular sciences, 22(1) (2021-01-06)
The demise of retinal ganglion cells (RGCs) is characteristic of diseases of the retina such as glaucoma and diabetic or ischemic retinopathies. Pigment epithelium-derived factor (PEDF) is a multifunctional secreted protein that mediates neuroprotection and inhibition of angiogenesis in the