ABC331
Anticorps anti-PALB2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Partner and localizer of BRCA2, FANCN
594,00 $
About This Item
594,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PALB2(79728)
Description générale
Immunogène
Application
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Qualité
Analyse par western blotting : Une concentration de 2 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine PALB2 dans 15 µg de lysat de cellules SK-N-SH.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable