Principaux documents
AB9870
Sigma-Aldrich
Anti-STIM1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Stromal interaction molecule 1
100 μG
564,00 $
564,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
564,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
564,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
TRP (transient receptor potential)-related ion channels (TRPCs) have been postulated as candidates for forming both receptor-operated (ROCE) and capacitative Ca2+ entry channels across the plasma membrane. ER transmembrane protein STIM1 senses the depletion of Ca2+ from ER stores. Orai proteins, interacting with TRPCs, act as regulatory subunits that confers STIM1-mediated store depletion sensitivity to these channels and regulate Ca2+ influx through the plasma membrane.
Spécificité
Catalogue No. AB9870 recognizes the C-Terminus of STIM1.
Immunogène
Peptide linéaire synthétique
Application
Anti-STIM1 Antibody is an antibody against STIM1 for use in WB.
Domaine de recherche
Neurosciences
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Canaux ioniques et transporteurs
Qualité
Routinely evaluated in western blotting using Jurkat lysate.
Description de la cible
80 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine A
Purified in PBS with 0.05% NaN3
Stockage et stabilité
À conserver à une température comprise entre 2 °C et 8 °C, en aliquotes non diluées, pendant 1 an maximum à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Roberto Silva-Rojas et al.
Human molecular genetics, 28(10), 1579-1593 (2018-12-24)
Strict regulation of Ca2+ homeostasis is essential for normal cellular physiology. Store-operated Ca2+ entry (SOCE) is a major mechanism controlling basal Ca2+ levels and intracellular Ca2+ store refilling, and abnormal SOCE severely impacts on human health. Overactive SOCE results in
Julie Perroud et al.
Journal of cell science, 130(18), 3083-3093 (2017-08-02)
Ca2+ signaling plays a key role during human myoblast differentiation. Among Ca2+-sensitive pathways, calcineurin is essential for myoblast differentiation and muscle regeneration. Nuclear factor of activated T-cell (NFAT) transcription factors are the major calcineurin targets. We investigated the expression and
Mathilde Chivet et al.
The Journal of general physiology, 155(1) (2022-11-22)
The expression of the Huntingtin protein, well known for its involvement in the neurodegenerative Huntington's disease, has been confirmed in skeletal muscle. The impact of HTT deficiency was studied in human skeletal muscle cell lines and in a mouse model
Laura Vanden Brande et al.
Neuropathology and applied neurobiology, e12952-e12952 (2023-12-21)
Limb-girdle congenital myasthenic syndrome (LG-CMS) is a genetically heterogeneous disorder characterized by muscle weakness and fatigability. The LG-CMS gene DPAGT1 codes for an essential enzyme of the glycosylation pathway, a posttranslational modification mechanism shaping the structure and function of proteins.
Paula Nunes-Hasler et al.
Nature communications, 8(1), 1852-1852 (2017-11-28)
Antigen cross-presentation by dendritic cells (DC) stimulates cytotoxic T cell activation to promote immunity to intracellular pathogens, viruses and cancer. Phagocytosed antigens generate potent T cell responses, but the signalling and trafficking pathways regulating their cross-presentation are unclear. Here, we