AB9485
Anti-Somatostatin Receptor Type 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
SSTR1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SSTR1(6751)
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable