AB9210
Anti-Insulin Degrading Enzyme Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
IDE, Insulysin, Insulinase
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Ins1(24505)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable