Principaux documents
CLS16825030
Pyrex® weighing bottle, low form with short length ST joints
capacity 35 mL, joint: ST/NS 50/12
Synonyme(s) :
bottle, media bottle, pyrex bottle
6 EA
488,00 $
488,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
488,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
488,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
Joint
joint: ST/NS50/12
Caractéristiques
cap
Conditionnement
pack of 2 ea
case of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 1682-5030
D.E. × H
50 mm × 30 mm
Diam. du col du flacon
~82 mm
Capacité
35 mL
Poids
53 g
Description générale
Low form bottle with a ST joint style opening that accepts a closed bottom hollow Pennyhead style stopper.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.