AB5699
Anti-Cysteine-rich Motor Neuron 1 Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
CRIM1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CRIM1(51232)
Spécificité
SUBCELLULAR LOCALIZATION: Intracellular and Membrane associated.
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Immunoprecipitation: 5 μL to 1 mL of cell extract. Preferred tissue/cell lysis buffer is RIPA. Suggested incubation time is 2-4 hours. Suggested capture agent is Protein A.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable