AB5613
Anticorps anti-facteur neurotrophique dérivé du cerveau, pro
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Prepro-Abrineurin, Pro-Abrineurin, Prepro-BDNF, Pro-BDNF, Prepro-Brain-derived neurotrophic factor, Pro-Brain-derived neurotrophic factor
645,00 $
About This Item
645,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BDNF(627)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neurosciences
Neurochimie et neurotrophines
Neuro-inflammation et douleur
Immunohistochimie : dilution du 1/1 000 au 1/5 000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable