Principaux documents
AB5585
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-recovérine
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Recoverin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat, frog, chicken
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RCVRN(5957)
mouse ... Rcvrn(19674)
Description générale
La recovérine est une protéine de liaison au calcium exprimée dans les photorécepteurs rétiniens et les cellules bipolaires naines des cônes. Elle semble retarder la fin de la cascade de phototransduction en bloquant la phosphorylation de la rhodopsine photoexcitée.
Spécificité
Aucune autre espèce n'a été testée.
Reconnaît la recovérine.
Immunogène
Recovérine humaine recombinante.
Application
Analyse par western blotting :
Dilution au 1/1000-1/5000ème avec de l'ECL.
Immunohistochimie :
Dilution au 1/1000ème (2 heures à température ambiante ou toute une nuit entre 2 et 8 °C) sur des coupes de tissu congelé et inclus en paraffine. Suggestion de fixateur : 4 % de paraformaldéhyde ou 3 % de paraformaldéhyde avec 0,1 % de glutaraldéhyde. Suggestion de solution de perméabilisation : 0,1 % de Triton X-100. Suggestion de tampon de blocage : solution saline tamponnée au Tris 0,05 M à pH 7,4 contenant 2,5 % de BSA, 0,1 % de Triton et 0,05 % d′azoture de sodium.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez la recovérine à l′aide de cet anticorps anti-recovérine dont l'utilisation a été validée en IC, IH, IH(P) et WB.
Sous-domaine de recherche
Fonctions sensorielles et système nerveux périphérique
Description de la cible
26 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB5431P
Forme physique
Produit non purifié
Sérum polyclonal de lapin. Sans agent de conservation.
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
TÉMOIN POSITIF : La recovérine est localisée dans les photorécepteurs et les cellules bipolaires naines des cônes de la rétine et les pinéalocytes de la glande pinéale.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d′analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Katharina Kruszewski et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 57(3), 1120-1131 (2016-03-15)
Retinal degeneration is a common feature of several lysosomal storage disorders, including the mucopolysaccharidoses, a group of metabolic disorders that is characterized by widespread accumulation of glycosaminoglycans due to lysosomal enzyme dysfunction. We used a new mouse model of mucopolysaccharidosis
Kent W Small et al.
Ophthalmology, 123(1), 9-18 (2015-10-29)
To identify specific mutations causing North Carolina macular dystrophy (NCMD). Whole-genome sequencing coupled with reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) analysis of gene expression in human retinal cells. A total of 141 members of 12 families with NCMD and 261
J Cui et al.
Neuroscience, 224, 63-69 (2012-08-23)
Retinal bipolar cells and ganglion cells are known to possess voltage-gated T-type Ca(2+) channels. Previous electrophysiological recording studies suggested that there is differential expression of different T-type Ca(2+) channel α1 subunits among bipolar cells. The detailed expression patterns of the
Sonia Biswas et al.
PloS one, 9(6), e99075-e99075 (2014-06-12)
In the widely used mouse model of retinal degeneration, rd1, the loss of photoreceptors leads to rhythmic electrical activity of around 10-16 Hz in the remaining retinal network. Recent studies suggest that this oscillation is formed within the electrically coupled
Amani A Fawzi et al.
Amyotrophic lateral sclerosis & frontotemporal degeneration, 15(7-8), 569-580 (2014-10-17)
Our objective was to present clinicopathologic evidence of anterior visual pathway involvement in patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) secondary to a C9orf72 mutation. Two related patients from an extended pedigree with ALS and GGGGCC hexanucleotide repeat expansion in the