Principaux documents
AB5421-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-transporteur vésiculaire du glutamate 3 (VGLUT3)
serum, from guinea pig
Synonyme(s) :
Vesicular glutamate transporter 3, Solute carrier family 17 member 8, VGluT3
100 μL
560,00 $
560,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
560,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
560,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
guinea pig
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
Le transporteur vésiculaire du glutamate 3 (UniProt : Q7TSF2 ; également appelé "solute carrier family 17 member 8", ou VGluT3) est codé par le gène Slc17a8 (également connu sous le nom de Vglut3) (identifiant du gène : 266767) chez le rat. Les transporteurs vésiculaires du glutamate (VGluT) sont des transporteurs proton-dépendants responsables de l'introduction du glutamate, le principal neurotransmetteur excitateur, dans les vésicules synaptiques des terminaisons présynaptiques, pour permettre sa libération régulée ultérieure au niveau de la fente synaptique. Des études menées sur la souris montrent que les transporteurs VGluT1 et VGluT2 sont essentiels aux fonctions vitales, tandis que les souris avec inactivation de Vglut3 présentent une espérance de vie normale malgré une surdité, de l'anxiété et des phénotypes locomoteurs basaux discrets. Les neurones exprimant VGluT1 et VGluT2 constituent l'essentiel des neurones glutamatergiques canoniques du cerveau, VgluT1 étant le principal sous-type et représentant environ 80 % du transport vésiculaire total du glutamate dans le cerveau. VgluT3, quant à lui, se trouve dans une population discrète de neurones non glutamatergiques utilisant d'autres transmetteurs que le glutamate, tels que les interneurones cholinergiques du striatum dorsal et ventral, dans des sous-populations des cellules en panier GABAergiques du cortex et de l'hippocampe, et dans les neurones sérotoninergiques, où il est intervient dans une modulation plus subtile de la transmission locale. Le transporteur VGluT3 de rat est une protéine à 12 domaines transmembranaires (a.a. 77-97, 131-151, 154-174, 183-203, 222-242, 250-270, 315-335, 354-374, 391-411, 414-434, 448-468, 482-502) comportant 7 domaines cytoplasmiques et 6 domaines vacuolaires, ses deux extrémités N-terminale et C-terminale (a.a. 1-76 et 503-585) sortant du côté cytoplasmique.
Spécificité
Cet antisérum polyclonal de cochon d'Inde est dirigé contre une séquence du domaine cytoplasmique C-terminal de VGluT3 conservée entre le rat et les espèces murines, et partage 96 % d'homologie avec la séquence humaine correspondante.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à une séquence du domaine cytoplasmique C-terminal du transporteur vésiculaire du glutamate 3 (VGluT3) de rat.
Épitope : Domaine cytoplasmique C-terminal.
Application
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/250e d'un lot représentatif a permis de détecter le transporteur vésiculaire du glutamate 3 (VGluT3) dans des cellules de phéochromocytome de rat PC12.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-transporteur vésiculaire du glutamate 3 (VGLUT3) est un anticorps dirigé contre le transporteur vésiculaire du glutamate 3 (VGLUT3) destiné à l'immunocytochimie et au western blotting.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules PC12.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/2000e de cet anticorps a permis de détecter le transporteur vésiculaire du glutamate 3 (VGLUT3) dans 10 µg de lysat de cellules de phéochromocytome de rat PC12.
Description de la cible
~61 kDa (poids observé). 64,76 kDa (rat), 66,15 kDa (souris) et 64,99/59,08 kDa (isoforme 1/2 humaine) (poids déterminés par calcul). Une isoforme de VGluT3 du système nerveux central de ~130 kDa a également été décrite (Munguba, G.C., et al. (2011). Mol. Vis. 17:413-419). Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Liaison
Remplace : AB5421
Forme physique
Anticorps polyclonal de cochon d'Inde contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des tubes de microcentrifugation et les stocker à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jiadong Xu et al.
Scientific reports, 11(1), 15779-15779 (2021-08-06)
Haplo-insufficiency of the GATA3 gene causes hypoparathyroidism, sensorineural hearing loss, and renal disease (HDR) syndrome. Previous studies have shown that Gata3 is required for the development of the prosensory domain and spiral ganglion neurons (SGNs) of the mouse cochlea during
Ke Ning et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 62(9), 15-15 (2021-07-10)
Primary cilia are conserved organelles found in polarized cells within the eye that regulate cell growth, migration, and differentiation. Although the role of cilia in photoreceptors is well-studied, the formation of cilia in other retinal cell types has received little
Nandkishore Prakash et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(3), 569-584 (2019-12-04)
Chronic stress induces anhedonia in susceptible but not resilient individuals, a phenomenon observed in humans as well as animal models, but the molecular mechanisms underlying susceptibility and resilience are not well understood. We hypothesized that the serotonergic system, which is