AB5156
Anti-Calcium Channel Antibody, Voltage Gated α 1C
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
L-type
1 010,00 $
About This Item
1 010,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, rabbit, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CACNA1C(775)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry: 1:200 on rat brain sections.
Western blot: 1:200 using ECL on rat brain and heart material. LMW form shows a 190kDa band while the HMW form shows a 210kDa band.
Immunoprecipitation
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions and protocols must be determined by the end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Signaling Neuroscience
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 40 μg of control antigen (lyophilized powder). The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of sterile deionized water. For negative control, preincubate 1 μg of peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3