AB3841
Anti-Connexin 43 Antibody, phospho-specific (Ser368)
Chemicon®, from rabbit
505,00 $
About This Item
505,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
hamster, mouse, rat, monkey, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer368)
Informations sur le gène
human ... GJA1(2697)
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2