AB1726
Anti-Connexin 40 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Cx40, Gap Junction alpha-5 Protein, CxA-5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GJA5(2702)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blot Analysis: An 1:1000 dilution of a representative lot detected Connexin 40 in human (HEK293, HeLa, HepG2, HUVEC, Jurkat) and murine (C2C12, HIN/3T3) cell lysates.
Western Blot Analysis: An 1:000 dilution of a representative lot detected Connexin 40 in human, mouse, and rat heart tissue homogenates, as well as in mouse brain tissue homogenates.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this lot detected Connexin 40 in 10 μg of Jurkat lysates.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Placenta lysate.
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable