Principaux documents
AB3611
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-survivine
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
TIAP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
WB
Espèces réactives:
mouse
Technique(s):
western blot: suitable
citations:
2
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'apoptose est déclenchée par différents stimuli, notamment par les membres de la famille des facteurs de nécrose tumorale (TNF), et elle peut être empêchée par les protéines inhibitrices de l'apoptose (IAP). Les IAP forment une famille de gènes conservés qui se lient aux protéases de mort cellulaire et les inhibent. Il a été démontré que l'une de ces IAP, la survivine/TIAP, interagit avec la forme clivée de la caspase-3 et inhibe son activité protéolytique. La survivine/TIAP est principalement exprimée dans les tissus embryonnaires et dans les lignées cellulaires transformées, ainsi que dans la plupart des cancers et lymphomes humains.
Spécificité
Détecte la survivine/TIAP de souris dans une bande d'environ 17 kDa en western blotting.
Immunogène
Peptide correspondant aux a.a. 128-140 de la survivine/TIAP de souris.
Application
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
L'anticorps anti-survivine est un anticorps dirigé contre la survivine pour une utilisation en WB.
Sous-domaine de recherche
BCL2 et inhibition
Western blotting : dilution du 1/500e au 1/1 000e
Un lysat de tissus de rate de souris peut servir de témoin positif.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Immunoglobuline purifiée par affinité. En solution dans du PBS contenant 0,02 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver à +4 °C pendant 6 mois maximum.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yueyang Liu et al.
Oncology letters, 14(1), 525-532 (2017-07-12)
In the present study, the function of S100 calcium binding protein P (S100P) in the C666-1 nasopharyngeal carcinoma (NPC) cell line was examined. The levels of S100P protein in NPC tissues were analyzed using immunohistochemistry, and small interfering RNA silenced
Junghyun Kim et al.
Molecular medicine reports, 14(4), 3655-3661 (2016-09-08)
The aim of the present study was to assess the involvement of the high-mobility group box-1 (HMGB1) protein, receptor for advanced glycation end products (RAGE) and nuclear factor (NF)-κB signaling pathway in the development of diabetic retinopathy. Rat primary retinal