AB3202
Anti-LIM-3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-HMFN1661
624,00 $
About This Item
624,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
fish, frog, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABLIM3(22885)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry: 1:200-1:500
Western blot: 1:2,500-1:5,000
Immunoprecipitation: 1:200
This antibody will work well in immunofluorescence. Use a secondary antibody conjugated to biotin and then streptavidin-conjugated to fluorochrome.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable